Läs mer
Bel Art™ Poxygrid™ 50 ml Centrifugerrörstativ
Description
- Värmehärdad epoxibeläggning påverkas inte av organiska lösningsmedel, salter, svaga syror och svaga alkalier
- Ånga autoklaverbar vid 121 grader C (250 grader F)
- Temperaturområde: -223° till 121 °C (-369° till 250 °F)
- Stöder 50 mL plastcentrifugrör i individuella brunnar, var och en 30 mm kvadratisk
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blått |
| Håller | Rör (50 ml) |
| Material | Epoxibelagt stål |
| Positioner | 8 |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Ja, när det är tomt |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Mått (L x B x H) | 5,87 x 3,18 x 3,62 tum. (14,9 x 8 x 9,2 cm) |
| Längd (metrisk) | 14.9 cm |
| Show More |