Läs mer
Bel Art™ Poxygrid™ 50 ml Centrifugerrörstativ
Produktkod. 12388169
Change view
Positioner:
8
16
36
Mått (L x B x H):
5,87 x 3,18 x 3,62 tum. (14,9 x 8 x 9,2 cm)
5,87 x 6,12 x 3,62 tum. (14,9 x 15,6 x 9,2 cm)
9 x 8,87 x 3,5 tum. (22,9 x 22,3 x 8,9 cm)
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Positioner Mått (L x B x H)
12388169 36 9 x 8,87 x 3,5 tum. (22,9 x 22,3 x 8,9 cm)
11372204 8 5,87 x 3,18 x 3,62 tum. (14,9 x 8 x 9,2 cm)
11382204 16 5,87 x 6,12 x 3,62 tum. (14,9 x 15,6 x 9,2 cm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12388169 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer F187940002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1070.00 SEK
    912.83 SEK / Paket med 1
    Save 157.17 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Organiserar rör för lagring och bearbetning.
  • Värmehärdad epoxibeläggning påverkas inte av organiska lösningsmedel, salter, svaga syror och svaga alkalier
  • Ånga autoklaverbar vid 121 grader C (250 grader F)
  • Temperaturområde: -223° till 121 °C (-369° till 250 °F)
  • Stöder 50 mL plastcentrifugrör i individuella brunnar, var och en 30 mm kvadratisk
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Rör (50 ml)
Material Epoxibelagt stål
Positioner 36
Form Fyrkantig
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Centrifugerör
Mått (L x B x H) 9 x 8,87 x 3,5 tum. (22,9 x 22,3 x 8,9 cm)
Längd (metrisk) 22.9 cm
Längd (engelska) 9 tum
Bredd (engelska) 8,87 tum.
Höjd (engelska) 3,5 tum
Produkttyp Centrifugerrörstativ
Hyllor 3 nivåer
Höjd (metrisk) 8.9 cm
Array 6 x 6
Bredd (metrisk) 22.3 cm