Läs mer
Bel Art™ Poxygrid™ 50 ml Centrifugerrörstativ
Produktkod. p-4005906 Handla allt SP Scienceware Produkter
Positioner:
8
16
36
Mått (L x B x H):
5,87 x 3,18 x 3,62 tum. (14,9 x 8 x 9,2 cm)
5,87 x 6,12 x 3,62 tum. (14,9 x 15,6 x 9,2 cm)
9 x 8,87 x 3,5 tum. (22,9 x 22,3 x 8,9 cm)
Produktkod. 11372204
Brand: Bel Art™ F187940000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Organiserar rör för lagring och bearbetning.
  • Värmehärdad epoxibeläggning påverkas inte av organiska lösningsmedel, salter, svaga syror och svaga alkalier
  • Ånga autoklaverbar vid 121 grader C (250 grader F)
  • Temperaturområde: -223° till 121 °C (-369° till 250 °F)
  • Stöder 50 mL plastcentrifugrör i individuella brunnar, var och en 30 mm kvadratisk
Specifikationer
Produkttyp Centrifugerrörstativ
Array 2 x 4
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Rör (50 ml)
Material Epoxibelagt stål
Positioner 8
Form Rektangulär
Hyllor 3 nivåer
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B x H) 5,87 x 3,18 x 3,62 tum. (14,9 x 8 x 9,2 cm)
Längd (metrisk) 14.9 cm
Längd (engelska) 5,87 tum.
Bredd (metrisk) 8 cm
Bredd (engelska) 3,18 tum.
Höjd (metrisk) 9.2 cm
Höjd (engelska) 3,62 tum