Läs mer
Bel-Art™ Poxygrid™ Snedställ för rör
Handla allt SP Scienceware Produkter
Positioner:
8
Beskrivning
Vinklat ställ är användbart för att hålla rörlock och markerat innehåll lättläst, ofta använda reagens i en ergonomisk vinkel eller dränera överflödig supernatantvätska från pellets.
- Rymmer åtta 50 ml koniska rör eller andra kärl upp till 30 mm i diameter
- Kan fästas på undersidan av en hylla med inbyggda monteringspunkter (hårdvara ingår ej); håller prover från bänken men omedelbart tillgängliga
- Ståltråd är epoxibelagd för lång livslängd och enkel rengöring; opåverkad av organiska lösningsmedel, salter, svaga syror och svaga alkalier
- Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rörställ |
| Array | 2 x 4 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Blått |
| Håller | Rör (30 mm), Rör (5 ml) |
| Material | Epoxibelagt stål |
| Positioner | 8 |
| Form | Rektangulär |
| Hyllor | 3 nivåer |
| Staplingsbar | Nej |
| Visa mer |