Läs mer
Bel-Art™ Poxygrid™ BOD Flaskställ
Produktkod. 15343954
Change view
Håller:
Biologiska flaskor (300 ml)
Produktkod. Håller
15343954 Biologiska flaskor (300 ml)
1 options
Produktkod. 15343954 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F169690012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1630.00 SEK
    1284.01 SEK / Paket med 1
    Save 345.99 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-04-2027
Ställen har 12 platser (3 x 4 rader) för 300 ml biologiska syrebehovsflaskor
  • Stapelbar för förvaring eller kylning med 16,7 cm (6,56 tum) mellan ställen
  • Tillverkad av epoxibelagd ståltråd
  • Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Biologiska flaskor (300 ml)
Material Ståltråd
Positioner 12
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B x H) 9,25 x 12,5 x 7,25 tum. (24 x 32 x 18 cm)
Längd (metrisk) 24 cm
Längd (engelska) 9,25 tum.
Bredd (engelska) 12,5 tum
Höjd (engelska) 7,25 tum.
Produkttyp Flaskställ
Diameter (metrisk) Inre 67 mm
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 18 cm
Array 3 X 4
Bredd (metrisk) 32 cm