Läs mer
Bel Art™ Poxygrid™ Korgar
Beskrivning
Epoxibelagd ståltrådskonstruktion håller i sig under svåra laboratorieförhållanden
- Motstå rost, korrosion, lösningsmedel, syror och alkalier
- Bekväm för transport och satsdoppning av glas
- Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blått |
| Håller | Labware |
| Material | Epoxibelagt stål |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Storlek | 360 x 280 x 90 mm |
| Mått (L x B x H) | 14 x 11 x 3,5 tum. (36 x 28 x 8,8 cm) |
| Längd (metrisk) | 36 cm |
| Visa mer |