Läs mer
Bel Art™ Poxygrid™ Korgar
Produktkod. 11793207
Change view
Mått (L x B x H):
24,75 x 14 x 6 tum
11 x 6 x 3,5 tum
14 x 11 x 3,5 tum
20 x 11 x 3,5 tum
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H)
11793207 20 x 11 x 3,5 tum
11763207 24,75 x 14 x 6 tum
11773207 11 x 6 x 3,5 tum
11783207 14 x 11 x 3,5 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11793207 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer H167670000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1360.00 SEK
    948.67 SEK / Paket med 1
    Save 411.33 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-12-2026
Epoxibelagd ståltrådskonstruktion håller i sig under svåra laboratorieförhållanden
  • Motstå rost, korrosion, lösningsmedel, syror och alkalier
  • Bekväm för transport och satsdoppning av glas
  • Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Labware
Material Epoxibelagt stål
Form Rektangulär
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
Storlek 510 x 280 x 90 mm
Mått (L x B x H) 20 x 11 x 3,5 tum
Längd (metrisk) 51 cm
Längd (engelska) 20 tum
Bredd (engelska) 11 tum
Höjd (engelska) 3,5 tum
Inkluderar Endast korg
Produkttyp Trådkorg
Höjd (metrisk) 8.8 cm
Array 1 x 1
Bredd (metrisk) 28 cm