Läs mer
Bel-Art™ Bänk-top Biohazard påshållare
Produktkod. 15220828
Change view
Produkttyp:
Biohazard Bag Holder Kit
Påshållarskydd
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp
15220828 Biohazard Bag Holder Kit
13472509 Påshållarskydd
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15220828 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F131930500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    703.00 SEK
    626.55 SEK / 1 uppsättningar
    Save 76.45 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Kåpa, påshållare och 100 bänkbara biohazardpåsar, gjorda av polyeten med hög molekylvikt och hög densitet (HMHD) och tryckta med Biohazard-symbol och steriliseringsindikatorplåster som mörknar när de utsätts för ångsterilisering.
Ekonomiskt och bekvämt, detta avfallshanteringssystem för bänkskivor är perfekt för att samla upp pipettspetsar, mikrocentrifugrör etc. under daglig användning.
  • Rektangulär ståltrådsram för att hålla en polyetenpåse med måtten 8,5 x 11 tum. (22 x 28 cm)
  • Finns med epoxibeläggning i orange färg
  • Levereras med ett tätt passande polypropenplastskydd för att hålla påsen säkert på plats
  • Återanvändbar och möjliggör rengöring för hand eller i automatiserade diskmaskiner
  • Autoklaveringsbar
  • Används även med Clavies Autoklaverbara väskor H13182-0812
Uppfyllande
När den används med lock, uppfyller 29 CFR 1910.1030(d)(2)(xiii) (A), som kräver ett lock på alla behållare som används för att lagra, transportera eller transportera biologiskt farligt avfall.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Rosa
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Perfekt för att samla pipettspetsar, mikrocentrifugrör etc. vid daglig användning
För användning med (utrustning) 01-828A, 01-828-031, 01-830A, 01-826-1, 01-827A, 01-829A, 01-815-1 22 x 28 cm biologisk riskpåse, Clavies™ autoklaverbara påsar (01-815-6)
Inkluderar Komplett kit: påshållare, lock och påsar (100pk)
Material Polypropen
Bredd (engelska) 5 tum
Produkttyp Biohazard Bag Holder Kit
Bredd (metrisk) 12.7 cm