Läs mer
Bel-Art™ Bänk-top Biohazard påshållare
Produktkod. p-31529 Handla allt SP Scienceware Produkter
Produkttyp:
Biohazard Bag Holder Kit
Påshållarskydd
Produktkod. 13472509
Brand: Bel-Art™ F131930102
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Endast plastskydd
Ekonomiskt och bekvämt, detta avfallshanteringssystem för bänkskivor är perfekt för att samla upp pipettspetsar, mikrocentrifugrör etc. under daglig användning.
  • Rektangulär ståltrådsram för att hålla en polyetenpåse med måtten 8,5 x 11 tum. (22 x 28 cm)
  • Finns med epoxibeläggning i orange färg
  • Levereras med ett tätt passande polypropenplastskydd för att hålla påsen säkert på plats
  • Återanvändbar och möjliggör rengöring för hand eller i automatiserade diskmaskiner
  • Autoklaveringsbar
  • Används även med Clavies Autoklaverbara väskor H13182-0812
Beställningsinfo
För komplett kit med påshållare, lock och biofarliga påsar, se Kat. nr 11-394-310.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Orange
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Förvara, transportera eller transportera biologiskt farligt avfall
För användning med (utrustning) Biohazard påshållare
Inkluderar Endast tätt passande plastkåpa
Material Polypropen
Bredd (engelska) 5 tum
Bredd (metrisk) 12.7 cm
Produkttyp Påshållarskydd