Beskrivning
Stöder rund eller konisk botten på 250 ml centrifugrör
- Rymmer sex rör med diameter 60 mm för förvaring eller transport
- Använd med Falcon™ , Nalge™ , Corning™ , Kimble™ rör
- Tillverkad av blå epoxibelagd ståltråd
- Autoklaverbar 121 °C
Beställningsinfo
Mått (L x B x H): 5,3 x 8,2 x 4 tum. (14 x 21 x 10 cm)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Blått |
| Håller | Centrifugerör (250 ml) |
| Material | Ståltråd |
| Positioner | 6 |
| Form | Rund |
| Staplingsbar | Ja, när det är tomt |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Mått (L x B x H) | 8,18 x 5,31 x 4 tum. (20,8 x 13,5 x 10,2 cm) |
| Längd (metrisk) | 20.8 cm |
| Visa mer |