Läs mer
Bel Art™ Poxygrid™ Kontakta Tallrik, Petriskålställ
Produktkod. 13475389
Change view
Positioner:
10
30
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Positioner
13475389 30
13415399 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13475389 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer F189790002
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För säker transport, inkubation och förvaring av kontaktplattor och bekväm organisation
  • Slitstarkt blått epoxibelagt ståltrådsställ rymmer kontaktplattor med lock på 72 mm maximal diameter
  • Kemikalie- och korrosionsbeständig
  • Lämplig för RODAC™ och BD™ modeller
  • Kompakt storlek maximerar inkubatorutrymmet
  • Ställen är autoklaverbara med ånga vid °121 C (250 °F)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Petriskålar
Material Ståltråd
Positioner 30
Form Cylindrisk
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Kontaktplattor med lock
Mått (L x B x H) 9,62 x 3,25 x 5,5 tum (24,6 x 8,2 x 14 cm)
Längd (metrisk) 24.6 cm
Längd (engelska) 9,62 tum.
Bredd (engelska) 3,25 tum.
Höjd (engelska) 5,5 tum
Inkluderar Endast rack
Produkttyp Petriskålställ
Diameter (metrisk) Inre 72 mm
Höjd (metrisk) 14 cm
Array 1 x 3
Bredd (metrisk) 8.2 cm