Läs mer
Bel Art™ Poxygrid™ Kontakta Tallrik, Petriskålställ
Produktkod. p-3273543 Handla allt SP Scienceware Produkter
Positioner:
10
30
Produktkod. 13475389
Brand: Bel Art™ F189790002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För säker transport, inkubation och förvaring av kontaktplattor och bekväm organisation
  • Slitstarkt blått epoxibelagt ståltrådsställ rymmer kontaktplattor med lock på 72 mm maximal diameter
  • Kemikalie- och korrosionsbeständig
  • Lämplig för RODAC™ och BD™ modeller
  • Kompakt storlek maximerar inkubatorutrymmet
  • Ställen är autoklaverbara med ånga vid °121 C (250 °F)
Specifikationer
Inkluderar Endast rack
Produkttyp Petriskålställ
Array 1 x 3
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Petriskålar
Material Ståltråd
Positioner 30
Form Cylindrisk
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Kontaktplattor med lock
Mått (L x B x H) 9,62 x 3,25 x 5,5 tum. (24,6 x 8,2 x 14 cm)
Längd (metrisk) 24.6 cm
Längd (engelska) 9,62 tum.
Bredd (metrisk) 8.2 cm
Bredd (engelska) 3,25 tum.
Höjd (metrisk) 14 cm
Höjd (engelska) 5,5 tum
Diameter (metrisk) Inre 72 mm