Läs mer
Bel-Art™ Poxygrid™ Dräneringsställ
Produktkod. 15560112
Change view
Positioner:
26
Produktkod. Positioner
15560112 26
1 options
Produktkod. 15560112 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H188050000
Beräknad leverans: 30-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har tre rader med epoxibelagda hårnålsöglor (14 i allt) för att hålla laboratorieartiklar med 18 mm ID-halsar eller större
  • Den översta raden har 12 raka stift 10,2 cm (4 tum) lång för att rymma mindre föremål
  • En polystyrenbricka fångar upp vatten som avlopp för laboratorieartiklar
  • Gummitippade fötter ger halkfri användning på en bordsskiva, eller stativet kan väggmonteras med hjälp av trådöglor på baksidan
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Blått
Håller Lab Glasvaror
Material Polystyren
Positioner 26
Form Triangel
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Lab Glasvaror
Storlek 430 x 170 x 480 mm
Längd (metrisk) 17 cm
Längd (engelska) 6,5 tum.
Bredd (engelska) 16,75 tum.
Höjd (engelska) 19 tum
Inkluderar Droppbricka
Produkttyp Dräneringsställ
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 48 cm
Array 12 x 1, 5 x 2, 4 x 1
Bredd (metrisk) 43 cm