Läs mer
Bel-Art™ Poxygrid Handskhållare
Produktkod. 30193446
Change view
Kapacitet:
3 lådor
Mått (L x B x H):
17,5 x 4,25 x 8,25 tum.
Produktkod. Kapacitet Mått (L x B x H)
30193446 3 lådor 17,5 x 4,25 x 8,25 tum.
1 options
Produktkod. 30193446 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F247390003
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Svetsade ståltrådsställ för att hålla engångshandskar organiserade och praktiska. Rack är designade för att monteras på en vertikal yta och rymmer upp till tre lådor med handskar samtidigt.
  • Hållbar epoxibelagd konstruktion i rostfritt stål spricker inte eller går sönder
  • Designad för att hålla engångshandskfack organiserade och praktiska
  • Handskfack förvaras i ett individuellt hållarfack ( 5 x 3,75 tum)
  • Tomma lådor kan enkelt lyftas ut för utbyte
  • Rack kan monteras på vilken vertikal yta som helst
  • Ånga autoklaverbar vid 121 °C
  • Handskar säljs separat
Specifikationer
Produkttyp Handskfackhållare
Färg Blått
Mått (L x B x H) 17,5 x 4,25 x 8,25 tum.
Håller Handskfack för engångsbruk
Material Epoxibelagt stål
Montering Förborrade hål
Antal fack 3
Produktstil Toppladdning
Kapacitet 3 lådor