Läs mer
Bel Art™ Poxygrid™ Halvstora provrörsställ
Produktkod. 15590042 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blått
Grön
Klart
Orange
Positioner:
20
24
36
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15590042
Brand: Bel Art™ F187881600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning i vattenbad, laminärt flödeshuvar, dragskåp eller någon plats där utrymmet är begränsat
  • Epoxibeläggning för kemikalie- och korrosionsbeständighet
  • Fyrkantiga hål i gallret
  • Tre däck med slitsad gallerbotten
  • Finns för att hålla 10-13, 13-16 eller 16-20 mm diameter rör
  • Autoklaveringsbar
  • Opåverkad av organiska lösningsmedel, salter, svaga syror och svaga alkalier
  • Tål temperaturintervall från -223 C (-°369 °F) till 121 C (°250 °F)
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Array 6 x 4
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
Håller Rör (13 till 16 mm)
Material Epoxibelagt stål
Positioner 24
Form Rektangulär
Hyllor 3 nivåer
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 13 - 16 Rör
Temperaturområde (metriskt). -223 °C till +121 °C
Mått (L x B x H) 4,9 x 3,9 x 2,5 tum. (12,5 x 9,9 x 6,4 cm)
Diameter (metrisk) öppning 16 mm