Läs mer
Bel-Art™ Poxygrid™ Imhoff konställ
Artikelnummer. 13432199
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Längd (metrisk):
44,45 cm
Antal platser:
3
Artikelnummer. Längd (metrisk) Antal platser
13432199 44,45 cm 3
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 13432199 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F389930003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00 SEK
    890.24 SEK / Paket med 1
    Save 289.76 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 28-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Lättvikt Poxygrid ställen stödjer tre eller fyra Imhoff sättningskoner i en enda rad för tydligare sikt
  • Konspetsar hålls upp från bänkskivan för enklare visning; tillåter borttagning av pluggen vid behov
  • Trådramar är epoxibelagda för hållbarhet och enkel rengöring
  • Bred bas ger stabilitet utan att tränga ihop bänkskivan
Tekniske data
Volym (metrisk) 3 platser
Antal platser 3
Tipsstil Kon
Typ Imhoff Settling Cone Rack
Mått (L x B x H) 17,5 x 6,75 x 16 tum. (44,45 x 17,14 x 40,6 cm)
Längd (engelska) 17,5 tum
Längd (metrisk) 44,45 cm
Bredd (engelska) 6,75 tum.
Bredd (metrisk) 17.14 cm
Höjd (engelska) 16 tum
Höjd (metrisk) 40.6 cm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.