Läs mer
Bel Art™ Poxygrid™ Bärställ för petriskål
Produktkod. 11362194
Change view
Positioner:
15
30
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Positioner
11362194 15
11785495 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362194 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer H189780000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    602.67 SEK
    487.48 SEK / Paket med 1
    Save 115.19 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 28-12-2026
Bred främre öppning förhindrar att diskgodset glider ut under transport men möjliggör enkel lastning och tömning uppifrån
  • Ej lämplig för glasfat
  • Ställen innehåller 30 petriskålar av plast i storleken 100 x 20 mm i tre staplar
  • Epoxibelagd ståltråd är kemisk och korrosionsbeständig och ångautoklaverbar vid 121 C (°250 °F)
  • 13,5 L x 4,25 W x 12 tum. H (343 x 105 x 305 mm)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Petriskålar (100 mm)
Material Ståltråd
Positioner 15
Form Cylindrisk
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 108 mm
Inkluderar Endast rack
Produkttyp Petriskålställ
Diameter (metrisk) Inre 100 mm
Höjd (metrisk) 356 mm
Array 1 x 1
Bredd (metrisk) 108 mm