Läs mer
Bel Art™ Poxygrid™ Bärställ för petriskål
Produktkod. 11785495
Change view
Positioner:
15
30
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Positioner
11785495 30
11362194 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11785495 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer H189790000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1265.00 SEK
    1190.02 SEK / Paket med 1
    Save 74.98 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Bred främre öppning förhindrar att diskgodset glider ut under transport men möjliggör enkel lastning och tömning uppifrån
  • Ej lämplig för glasfat
  • Ställen innehåller 30 petriskålar av plast i storleken 100 x 20 mm i tre staplar
  • Epoxibelagd ståltråd är kemisk och korrosionsbeständig och ångautoklaverbar vid 121 C (°250 °F)
  • 13,5 L x 4,25 W x 12 tum. H (343 x 105 x 305 mm)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Petriskålar (100 mm)
Material Ståltråd
Positioner 30
Form Cylindrisk
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Petriskålar 10 x 2 cm
Mått (L x B x H) 13,5 x 4,125 x 12 tum (343 x 10,5 x 30,5 cm)
Längd (metrisk) 343 cm
Längd (engelska) 13,5 tum
Bredd (engelska) 4,125 tum.
Höjd (engelska) 30,08 cm
Inkluderar Endast rack
Produkttyp Petriskålställ
Diameter (metrisk) Inre 100 mm
Höjd (metrisk) 30.5 cm
Array 1 x 3
Bredd (metrisk) 10.5 cm