Läs mer
Bel Art™ Poxygrid™ Bärställ för petriskål
Produktkod. p-4371513 Handla allt SP Scienceware Produkter
Positioner:
15
30
Produktkod. 11785495
Brand: Bel Art™ H189790000
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Bred främre öppning förhindrar att diskgodset glider ut under transport men möjliggör enkel lastning och tömning uppifrån
  • Ej lämplig för glasfat
  • Ställen innehåller 30 petriskålar av plast i storleken 100 x 20 mm i tre staplar
  • Epoxibelagd ståltråd är kemisk och korrosionsbeständig och ångautoklaverbar vid 121 C (°250 °F)
  • 13,5 L x 4,25 W x 12 tum. H (343 x 105 x 305 mm)
Specifikationer
Inkluderar Endast rack
Produkttyp Petriskålställ
Array 1 x 3
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Petriskålar (100 mm)
Material Ståltråd
Positioner 30
Form Cylindrisk
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Petriskålar 10 x 2 cm
Mått (L x B x H) 13,5 x 4,125 x 12 tum. (343 x 10,5 x 30,5 cm)
Längd (metrisk) 343 cm
Längd (engelska) 13,5 tum
Bredd (metrisk) 10.5 cm
Bredd (engelska) 4,125 tum.
Höjd (metrisk) 30.5 cm
Höjd (engelska) 30,08 cm
Diameter (metrisk) Inre 100 mm