Läs mer
Bel Art™ Poxygrid™ Dispenseringsställ för petriskålar
Produktkod. 10779455
Change view
Positioner:
11
33
Mått (L x B x H):
5,75 x 12,75 x 11 tum. (14,5 x 32 x 28 cm)
5,75 x 4,25 x 11 tum. (14,6 x 10,7 x 28 cm)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Positioner Mått (L x B x H)
10779455 33 5,75 x 12,75 x 11 tum. (14,5 x 32 x 28 cm)
11352194 11 5,75 x 4,25 x 11 tum. (14,6 x 10,7 x 28 cm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10779455 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer F189790001
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer 11 till 33 petriskålar av plast. Bel-Art™ Poxygrid™ Dispenseringsställ för petriskålar är hållbara och dispenserar disken en i taget.
Rymmer 11 till 33 petriskålar av plast. Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Dispenseringsställ för petriskålar är hållbara och dispenserar disken en i taget.
  • Slitstark epoxibelagd ståltrådskonstruktion
  • Rätter laddade upptill och dispenserade i botten
  • Varje kanal rymmer upp till elva 100 x 20 mm petriskålar av plast
  • Lutas bakåt för bekväm presentation av rätter
  • Ej lämplig för petriskålar i glas
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Blått
Håller Petriskålar
Material Ståltråd
Positioner 33
Form Cylindrisk
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Petriskålar 10 x 2 cm
Mått (L x B x H) 5,75 x 12,75 x 11 tum. (14,5 x 32 x 28 cm)
Längd (metrisk) 14.5 cm
Längd (engelska) 5,75 tum.
Bredd (engelska) 12,75 tum.
Höjd (engelska) 11 tum
Inkluderar Endast rack
Produkttyp Petriskålställ
Diameter (metrisk) Inre 100 mm
Höjd (metrisk) 28 cm
Array 3 x 1
Bredd (metrisk) 32 cm