Läs mer
Bel Art™ Poxygrid™ Dispenseringsställ för petriskålar
Beskrivning
Rymmer 11 till 33 petriskålar av plast. Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Dispenseringsställ för petriskålar är hållbara och dispenserar disken en i taget.
- Slitstark epoxibelagd ståltrådskonstruktion
- Rätter laddade upptill och dispenserade i botten
- Varje kanal rymmer upp till elva 100 x 20 mm petriskålar av plast
- Lutas bakåt för bekväm presentation av rätter
- Ej lämplig för petriskålar i glas
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Blått |
| Håller | Petriskålar |
| Material | Ståltråd |
| Positioner | 11 |
| Form | Cylindrisk |
| Staplingsbar | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | Petriskålar 10 x 2 cm |
| Mått (L x B x H) | 5,75 x 4,25 x 11 tum |
| Visa mer |