Läs mer
Bel Art™ Poxygrid™ Dispenseringsställ för petriskålar
Handla allt SP Scienceware Produkter
Positioner:
11
33
Mått (L x B x H):
5,75 x 12,75 x 11 tum. (14,5 x 32 x 28 cm)
5,75 x 4,25 x 11 tum. (14,6 x 10,7 x 28 cm)
Beskrivning
Rymmer 11 till 33 petriskålar av plast. Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Dispenseringsställ för petriskålar är hållbara och dispenserar disken en i taget.
- Slitstark epoxibelagd ståltrådskonstruktion
- Rätter laddade upptill och dispenserade i botten
- Varje kanal rymmer upp till elva 100 x 20 mm petriskålar av plast
- Lutas bakåt för bekväm presentation av rätter
- Ej lämplig för petriskålar i glas
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Endast rack |
| Produkttyp | Petriskålställ |
| Array | 3 x 1 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Blått |
| Håller | Petriskålar |
| Material | Ståltråd |
| Positioner | 33 |
| Form | Cylindrisk |
| Staplingsbar | Nej |
| Visa mer |