Läs mer
Bel-Art™ Strålningsprickar
Produktkod. 10150531
Change view
Färg:
Gult
Produktkod. Färg
10150531 Gult
1 options
Produktkod. 10150531 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F133590000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    672.00 SEK
    515.60 SEK / Paket med 1000
    Save 156.40 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Påklistrade prickar fäster på plast och glas för att identifiera högtemperaturlabbartiklar
  • Tryckt med strålningssymbol på gul bakgrund
  • Färgkodning följer OSHA-reglerna
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OSHA
Typ av lim Skala och sticka
Färg Gult
Visa Manuell hantering av risk
Avsluta Halvblank
Formatera Rulla
Material Bestruket papper
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Bläckstråle
Produkttyp Punktetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) För att identifiera radioaktiva rör
Kvantitet 12/Cs.
Storlek 0,25 tum (6,35 mm) dia.
Mått (L x B) 0,25 x 0,25 tum
Längd (engelska) 0,25 tum
Bredd (engelska) 0,25 tum
Bredd (metrisk) 6.25 mm
Diameter (engelska) 0,25 tum
Diameter (metrisk) 6.35 mm