Läs mer
Bel-Art™ Dispenser för reagens/syrapump
Handla allt SP Scienceware Produkter
Autoklaveringsbar:
Beskrivning
- Kläm den lilla plastflaskan för att börja flyta; tryck på tryckavlastningsknappen för att omedelbart stoppa utmatningen
- Passar många 5 pints (80 fl. oz.) syraflaskor, 1/2 och 1 gallon kannor, 2,5 och 4 liters flaskor och liknande flaskor med GPS nr 38-430 eller 38-400 gängade halsar (ingår ej)
- Två adaptrar medföljer för korta halsar
Specifikationer
Specifikationer
| Vinkel | 45 grader |
| Produkttyp | Reagensdispenser |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Vitt |
| Kanaler | 1 |
| Material | Polyeten |
| Volym (metrisk) | 4 L |
| För användning med (applikation) | Dispensera farliga vätskor utan att hälla |
| För användning med (utrustning) | 2,5, 4L, 5 pt., 0,5 gal., 1 gal. kannor och flaskor |
| Inkluderar | Sifonröret är tillräckligt långt för att nå botten av 2,4L syraflaskor |
| Visa mer |