Learn More
Bel-Art™ Ersättningskranar
Description
Polypropenkropp har Teflon™ PTFE-kontakt, bricka och knallrött handtag
- Trevägsplugg för vakuumdragning, avstängning och vakuumutlösning
- Taper passar på exsickatorporten
Användning på exsickatormodeller: 08-594-15A, 08-594-16A, 08-594-15B, 08-594-16B, 08-594-15C, 08-594-16C, 01-817-50
Specifications
Specifications
| Typ | 3-vägskran |
| Pluggborrning | 0,24 tum x 0,38 tum. ytterdiameter |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Vakuumexsickatorskåp |
| För användning med (utrustning) | Scienceware™ exsickatorer, platssparare och Techni-Dome™ 360-modeller |
| Inkluderar | Bricka, ljusrött handtag med hög synlighet med mutter |
| Pluggmaterial | PTFE |
| Utloppsport | Manlig Slip |
| Kontakter | 3-vägs |
Teflon™ är ett registrerat varumärke som tillhör Chemours Company FC LLC används under licens av Bel-Arts Products, Inc.