Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Riteflow™ Flödesmätare utjämningsbassats
Produktkod. 10743694
Change view
För användning med (applikation):
Säkerställer att flödesmätaren är exakt vertikal och eliminerar fel orsakade av friktion mellan flottören och flödesröret
Produktkod. För användning med (applikation)
10743694 Säkerställer att flödesmätaren är exakt vertikal och eliminerar fel orsakade av friktion mellan flottören och flödesröret
1 options
Produktkod. 10743694 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H404041000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2115.00 SEK
    1848.47 SEK / Paket med 1
    Save 266.53 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Säkerställer att flödesmätaren är exakt vertikal och eliminerar fel orsakade av friktion mellan flottören och flödesröret
  • 15,2 cm (6 tum) Plexiglas™ triangulär bas
  • Tre justerbara fötter
  • Flasknivå
  • För användning med Riteflow monterade flödesmätare
Specifikationer
För användning med (utrustning) Scienceware Flödesmätare Katalognummer: 11-163-75 och -77 Series
Typ Utjämningsbassats
För användning med (applikation) Säkerställer att flödesmätaren är exakt vertikal och eliminerar fel orsakade av friktion mellan flottören och flödesröret
Storlek 15,2 cm (6 tum)