Beskrivning
Rymmer upp till 94 pipetter och roterar på en central vertikal axel för bekvämt val
- Upp till 94 platser
- Den nedre roterande skivan består av fyra koncentriska tråg med avsmalnande sidor och öppen botten som vaggar spetsarna skyddande
- Den övre roterande skivan har ett rutmönster som är koncentriskt med den nedre skivan som håller pipetterna vertikala
- Vätska som rinner av pipettspetsen hålls kvar på toppen av den stationära basen av den yttre kanten
- En låg tyngdpunkt stabiliserar stativet
- Roterande skivor är 18 cm (7,125 tum) diameter
- Mått: 23 x 48 cm (9 x 18,9 tum)
- Instruktioner för snabb montering medföljer
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | Pipetter |
| Positioner | 94 |
| Form | Rund |
| Staplingsbar | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Mått (L x B) | 23 x 48 cm (9 x 18,9 tum) |
| Höjd (engelska) | 18,9 tum |
| Produkttyp | Pipetthållare |
| Hyllor | Ingen |
| Höjd (metrisk) | 48 cm |