Läs mer
Bel-Art™ Roterande separerande trattställ
Produktkod. 11765074
Change view
Positioner:
6
Produktkod. Positioner
11765074 6
1 options
Produktkod. 11765074 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H189640000
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Består av en rektangulär bas, inskruvad pelare och en stödskiva som hålls på plats med en skruvklämma
  • Stödskivan är helt justerbar upp till 55 cm.
  • Stödhål för skorstenar är av öppen framsida för enkel borttagning och placering av separata skorstenar
  • Inkluderar 18 insertklämmor som används för att rymma separatoriska skorsten i olika storlekar med en kapacitet på 500 ml till 1000 ml
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Håller Tratt (500 till 1000 ml)
Material Stål
Positioner 6
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Separerande trattar
Storlek 350 x 530 mm
Mått (L x B x H) 21 x 21 x 21 tum. (53,34 x 53,34 x 53 cm)
Längd (metrisk) 53.34 cm
Längd (engelska) 53 cm
Bredd (engelska) 21 tum
Höjd (engelska) 53 cm
Inkluderar Bas, stolpar, stativ, insatsklämmor
Produkttyp Trattställ
Höjd (metrisk) 53 cm
Bredd (metrisk) 53.34 cm