Läs mer
Bel Art™ ProCulture™ Rund mikrocentrifug med flytande bubbelställ
Handla allt SP Scienceware Produkter
Positioner:
8
20
Håller:
Mikrorör (1,5 ml)
Mikrorör (2 ml)
För användning med (utrustning):
1000 ml bägare
400 ml bägare
Diameter (metrisk) Yttre:
66 mm
95 mm
Beskrivning
- Dessa utrymmesbesparande ställ är gjorda speciellt för användning med bägare och vattenbad och är idealiska för små mängder rör och för användning i cellodlingslaboratorier.
- Perfekt för att inkubera mikrorör i en bägare med vatten
- Flytande TPX™ varumärke polymetylpenten med små bubblor genomgående för extra flytkraft
- Sätt i rören uppifrån och ta enkelt bort dem genom att trycka ner stativet på bänken
- Tål kokning i 30 minuter vid 100 °C (212 °F)
- Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
- Benlängd: 19 mm (0,75 tum), tjocklek: 6,4 mm (0,25 tum)
Beställningsinfo
Skivan med åtta platser mäter 2,625 tum i diameter. (6,6 cm); 20-platsers skiva mäter 3,75 tum i diameter. (9,5 cm). Skivorna är 0,25 tum tjocka (0,6 cm). Benen är 0,75 tum långa (1,9 cm).
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mikrorörstativ |
| Array | 1 x 20 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Genomskinligt |
| Håller | Mikrorör (2 ml) |
| Material | PMP |
| Positioner | 20 |
| Form | Rund |
| Hyllor | Ingen |
| Staplingsbar | Nej |
| Visa mer |