Läs mer
Bel-Art™ Skyddsglasögon i vinyl
Handla allt SP Scienceware Produkter
:
1/Förpackning
Beskrivning
- Tillverkad av mjuk, klar, flexibel vinyl
- Anpassar sig efter ansikte och näsa
- Med 4 ventiler för att minska imma
- Klara polykarbonatlinser
- Justerbar 13 mm W (0,5 tum) elastiskt pannband
Specifikationer
Specifikationer
| Linsbeläggning | Obelagd |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| För användning med (utrustning) | Receptbelagda glasögon |
| Inkluderar | Elastiskt pannband |
| Material | Vinyl |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | Vinyl |
| UV-skydd | Hold (Håll) |
| Visa mer |