Läs mer
Bel-Art™ Säkerhetsavfallskanna
Produktkod. 30193434
Change view
Kapacitet (metrisk):
22,000 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30193434 22,000 mL
1 options
Produktkod. 30193434 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H119190000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2185.00 SEK
    1926.89 SEK / Paket med 1
    Save 258.11 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-03-2027
Lättanvänd hällpip.
  • Utsvängd och vinklad tratt för enkel fyllning
  • Snap-on lock fångar upp ångor
  • Extra skruv på locket för transport
  • Transparent för att se vätskenivån
  • Stort jämnt område för etikett- och skrivutrymme
  • Utexaminerad i US gallons
Specifikationer
Kapacitet 703,99 oz., 22000 ml
Kapacitet (metrisk) 22,000 mL
Färg Genomskinligt
Inkluderar Utsvängd och vinklad tratttopp, 64 mm halsöppning
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred, gängad
Höjd (metrisk) 381 mm
Bredd (engelska) 302 mm
Höjd (engelska) 15 tum
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsstorlek 43 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 5 gal.
Form Cylindrisk
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Fyrkantig kanna