Läs mer
Bel-Art™ Scintillationsflaskställ
Produktkod. 11833182
Change view
Håller:
Flaskor
Produktkod. Håller
11833182 Flaskor
1 options
Produktkod. 11833182 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F185120000
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För start till slut provberedning
  • Rymmer 24 scintillationsflaskor med 30 mm diameter för förvaring, hantering och provberedning
  • Robust, stabil design gjuten av korrosionsbeständig polypropen
  • Autoklaveringsbar
  • Hyllhöjd 4,4 cm (1,75 tum)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Flaskor
Material Polypropen
Positioner 24
Form Rektangulär
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 30 mm dia. Scintillationsflaskor
Kvantitet Pk. av 1
Mått (L x B x H) 11,75 x 5 x 3,75 tum. (29,8 x 12,7 x 9,5 cm)
Längd (metrisk) 29.8 cm
Längd (engelska) 11,75 tum.
Bredd (engelska) 5 tum
Höjd (engelska) 3,75 tum
Produkttyp Flaskställ
Diameter (metrisk) Inre 30 mm
Hyllor 2 nivåer
Höjd (metrisk) 9.5 cm
Array 8 x 3
Bredd (metrisk) 12.7 cm