Beskrivning
- Durastar™ co-polyester konstruktion blockerar 99% av UV-ljus och är resistent mot fläckar, krackelering och kemiska angrepp
- Stor dörr maximerar åtkomst till inre utrymme och har en patenterad tätningsdesign, flikspärrar och säkerhetsöglor för ett hänglås eller manipuleringssäkra tätningar; öppnas uppifrån och ned
- Inkluderar inbyggt bärhandtag i resväska och två avtagbara hyllor
- Perforerade hyllor underlättar cirkulationen av torr luft; plats för torkmedel under bottenhyllan
- Lättöverskådlig ratthygrometer placerad på neddragbar ugnsliknande dörr
- Kan användas med torkmedelspatroner F42048-0065 eller F42046-0000
- 16,3 D x 8,4 B x 14,7 tum. H (41,4 x 21,3 x 37,3 cm)
- Inre volym: 0,75 cu. ft.
- US-patent: 6,834,920; 7,318,630 och D474,626
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Skåp stil | Frontmatad |
| Material | Sampolymer |
| Produkttyp | Bärväska exsickator |
| För användning med (applikation) | För torr förvaring av fukt och UV-känsliga produkter |
| Volym (engelska) | 0,75 cu. ft |
| Höjd (engelska) | 14,7 tum. |
| Höjd (metrisk) | 37.3 cm |