Läs mer
Bel Art™ Secador™ Autoexsickatorskåp, 4.0 horisontell modell
Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blå med genomskinlig dörr
Klar med blå ändar
Klart
Typ av hylla:
Ventilerad, justerbar
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Den attraktiva designen och robusta konstruktionen av Secador-serien med exsickatorskåp säkerställer enkel och pålitlig lagring av fukt- och ljuskänsliga produkter.
- Patenterat elektroniskt avfuktningssystem minskar luftfuktigheten och cirkulerar torr luft automatiskt, vilket gör att användare slipper övervakning och byte av torkmedel
- Durastar™ sampolyesterkonstruktion blockerar 99 % av UV-ljuset och motstår fläckar, krackelering och kemiska angrepp
- Bärnstensfärgade modeller minskar pentetrering av synligt ljus med över 50 % för att lagra ljuskänsliga material som reagenser, analytiska standarder och undersökningsföreningar
- Stora luckor med lättöverskådlig hygrometer maximerar åtkomsten till det inre utrymmet och har en patenterad tätningsdesign, flikspärrar och säkerhetsöglor för ett hänglås eller manipuleringssäkra tätningar
- Perforerade hyllor underlättar cirkulationen av torr luft; Plats för torkmedel under nedersta hyllan
- Amerikanska patent: 6,772,534; 6,834,920; 7,114,266; 7,318,630 och D474,626
- 4.0-enheter kan konverteras från vertikal till horisontell konfiguration eller vice versa genom att vrida enheten och beställa lämpligt antal hyllor (se beställningsinfo)
Mått
- Secador 2.0: 1,16 cu. ft. inre volym, 16,3 Lx 13,4 Bx 12,4 tum H
- Secador 3.0: 1,55 cu. ft. inre volym, 16,3 Lx 13,4 Bx 16,4 tum H
- Secador 4.0: 1.87 cu. ft. inre volym, 16,3 Lx 13,4 Bx 20,4 tum H
Beställningsinfo
Ersättningshyllor finns tillgängliga: Ersättningshylla för horisontella 4.0-skåp, mfr. nr 420740001
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Klart |
| Skåp stil | Horisontell |
| Material | Co polyester |
| Produkttyp | Torkskåp |
| Dörr stil | Nedfälld, neddragbar ugnstil |
| För användning med (applikation) | Enkel och pålitlig förvaring av fukt- och ljuskänsliga produkter, kan användas med Scienceware™ torkmedelspatroner, behållare eller liknande torkmedel |
| Inkluderar | Bärhandtag, 2 spärrar och öglor för ett hänglås eller manipuleringssäkra tätningar, luckmonterad hygrometer |
| Modell | 4.0 |
| Antal hyllor | 2 |
| Visa mer |