Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Secador™ Auto exsickatorskåp: vertikala modeller
Produktkod. 11846890
Change view
Färg:
Bärnsten
Klart
Skåp stil:
Vertikal
Vertikal, färgad
Spänning:
230 V
Volym (engelska):
1,16 cu. ft.
1,55 cu. ft.
1,87 cu. ft.
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Skåp stil Spänning Volym (engelska)
11846890 Bärnsten Vertikal, färgad 230 V 1,87 cu. ft.
12319005 Klart Vertikal 230 V 1,55 cu. ft.
15177823 Bärnsten Vertikal, färgad 230 V 1,16 cu. ft.
12309005 Klart Vertikal 230 V 1,16 cu. ft.
11802742 Klart Vertikal 230 V 1,87 cu. ft.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11846890 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F420741228
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18170.00 SEK
    14097.03 SEK / Paket med 1
    Save 4072.97 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
En UV-ljusblockerande, torr miljö med automatisk elektronisk avfuktning
En UV-ljusblockerande, torr miljö med automatisk elektronisk avfuktning
Den attraktiva designen och robusta konstruktionen av Secador-serien med exsickatorskåp säkerställer enkel och pålitlig lagring av fukt- och ljuskänsliga produkter.
  • Patenterat elektroniskt avfuktningssystem minskar luftfuktigheten och cirkulerar torr luft automatiskt, vilket gör att användare slipper övervakning och byte av torkmedel
  • Durastar™ sampolyesterkonstruktion blockerar 99 % av UV-ljuset och motstår fläckar, krackelering och kemiska angrepp
  • Bärnstensfärgade modeller minskar pentetrering av synligt ljus med över 50 % för att lagra ljuskänsliga material som reagenser, analytiska standarder och undersökningsföreningar
  • Stora luckor med lättöverskådlig hygrometer maximerar åtkomsten till det inre utrymmet och har en patenterad tätningsdesign, flikspärrar och säkerhetsöglor för ett hänglås eller manipuleringssäkra tätningar
  • Perforerade hyllor underlättar cirkulationen av torr luft; Plats för torkmedel under nedersta hyllan
  • Amerikanska patent: 6,772,534; 6,834,920; 7,114,266; 7,318,630 och D474,626
  • 4.0-enheter kan konverteras från vertikal till horisontell konfiguration eller vice versa genom att vrida enheten och beställa lämpligt antal hyllor (se beställningsinfo)
Mått
  • Secador 2.0: 1,16 cu. ft. inre volym, 16,3 Lx 13,4 Bx 12,4 tum H
  • Secador 3.0: 1,55 cu. ft. inre volym, 16,3 Lx 13,4 Bx 16,4 tum H
  • Secador 4.0: 1.87 cu. ft. inre volym, 16,3 Lx 13,4 Bx 20,4 tum H
Beställningsinfo
Ersättningshyllor finns tillgängliga.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Bärnsten
Skåp stil Vertikal, färgad
Material Co polyester
Produkttyp Torkskåp
Dörr stil Sidosvängande
För användning med (applikation) Enkel och pålitlig förvaring av fukt- och ljuskänsliga produkter, kan användas med Scienceware™ torkmedelspatroner, behållare eller liknande torkmedel
Inkluderar Bärhandtag, 2 spärrar och öglor för ett hänglås eller manipuleringssäkra tätningar, luckmonterad hygrometer
Modell 4.0
Antal hyllor 3
Motstånd Kemikalier, fläckar och fina sprickor
Typ av hylla Ventilerad, justerbar
Temperaturområde (engelska) 41 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Volym (engelska) 1,87 cu. ft.
Mått (L x B) 16,3 x 13,4 tum (41,4 x 34,1 cm)
Längd (engelska) 16,3 tum
Längd (metrisk) 41.4 cm
Bredd (engelska) 13,4 tum
Bredd (metrisk) 34.1 cm
Höjd (engelska) 20,4 tum
Höjd (metrisk) 51.8 cm
Djup (engelska) 16,3 tum
Djup (metriskt) 41.4 cm
Spänning 230 V