Läs mer
Bel-Art™ Secador™ Auto-Desickator Module torkmedelsersättningspärlor, 26 g
Produktkod. 11721436
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
5 cm
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre
11721436 5 cm
1 options
Produktkod. 11721436 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F420740020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    310.65 SEK
    221.28 SEK / Paket med 1
    Save 89.37 SEK
    28% Av
 Begränsad artikel
I lager
Färgindikerande kiselgelpärlor för användning vid påfyllning av Secador auto-exsickatormodul.
Färgindikerande kiselgelpärlor för användning vid påfyllning av Secador auto-exsickatormodul
  • Återskapas automatiskt i tusentals cykler.
  • Absorberar fukt från luften.
  • Inert, icke-giftig, icke-frätande.
  • Kommer inte att sönderfalla till pulver även efter upprepad regenerering.
  • Färgskiftande fuktindikator växlar från blå till ljusrosa vilket indikerar mättnad.
  • Rosa/mörkbruna nyanser indikerar byte pga.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 5 cm
Produkttyp Ersättningspärla för torkmedel
Material Silikagel
För användning med (applikation) Färgindikerande kiselgelpärlor för användning vid påfyllning av Secador™ auto-exsickatormodul
Vikt (metrisk) 26 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • secador auto-desiccator module desicant replacement beads
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: cobalt dichloride