Läs mer
Bel Art™ Secador™ Ersättningshyllor för exsickator
Handla allt SP Scienceware Produkter
Produkttyp:
Exsickatorhylla (vertikal)
Torkhylla (horisontell)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Passar automatiska och icke-elektriska modeller
- Slitstark, klar polystyrenkonstruktion
- Perforerad för att underlätta luftflödet
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 48 cm |
| Produkttyp | Torkhylla (horisontell) |
| Material | Polystyren |
| För användning med (applikation) | Convert 4.0 units from vertical to horizontal desiccator type |