Läs mer
Bel Art™ Secador™ Ersättningshyllor för exsickator
Produktkod. p-4575257 Handla allt SP Scienceware Produkter
Produkttyp:
Exsickatorhylla (vertikal)
Torkhylla (horisontell)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12388995
Brand: Bel Art™ F420740001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Konvertera 4.0 enheter från vertikal till horisontell konfiguration eller vice versa genom att vrida enheten och beställa lämpligt antal hyllor.
  • Passar automatiska och icke-elektriska modeller
  • Slitstark, klar polystyrenkonstruktion
  • Perforerad för att underlätta luftflödet
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 48 cm
Produkttyp Torkhylla (horisontell)
Material Polystyren
För användning med (applikation) Convert 4.0 units from vertical to horizontal desiccator type