Läs mer
Bel Art™ Secador™ Gas-purge exsickatorskåp
Handla allt SP Scienceware Produkter
Höjd (metrisk):
21,3 cm
41,7 cm
51,8 cm
Färg:
Bärnsten
Klart
Antal hyllor:
1 fast ventilerad justerbar hylla
2 justerbara hyllplan med ventilation
3
3 perforerade avtagbara hyllor
Modell:
1,0
3,0
4,0
Description
Finns i ett brett utbud av storlekar för gasrensad uttorkning.
- Skapa en kontrollerad miljö med torr kvävetorkning eller andra gaser att välja bland; Dammfri och önskvärd för många applikationer inklusive renrumsmiljöer
- Bakre monterade gasportventiler accepterar 0,25 tum slangar och kan stängas för att använda vanliga torkmedel
- Den attraktiva designen och robusta konstruktionen Secador linje av exsickatorskåp säkerställer enkel och pålitlig förvaring av fukt- och ljuskänsliga produkter; Durastar™ sampolyesterkonstruktion blockerar 99 % av UV-ljuset och motstår fläckar, krackelering och kemiska angrepp
- Bärnstensfärgade modeller minskar synligt ljus med över 50 % för optimal lagring av ljuskänsliga material som reagenser, analytiska standarder och undersökningsföreningar
- Stora luckor med lättöverskådlig hygrometer maximerar åtkomsten till det inre utrymmet och har en patenterad tätningsdesign, flikspärrar och säkerhetsöglor för ett hänglås eller manipuleringssäkra tätningar
- Perforerade hyllor underlättar cirkulationen av torr luft; Plats för torkmedel under nedersta hyllan
- Modellerna 1.0, 2.0, 3.0 och 4.0: Vertikala enheter har ett kompakt 16,3 L x 13,4 tum W-fotavtryck för platsbesparande stapling upp till 3 enheter högt och sidodörr som öppnas till vänster; 4.0 horisontell har ett bredare fotavtryck, lägre höjd och neddragbar ugnsdörr
- US-patent: 6,834,920; 7,318,630 och D474,626
Mått
- Secador 1,0: 0,74 cu. fot intern volym, 16,3 L x 13,4 B x 8,4 tum. H
- Secador 2,0: 1,16 cu. fot intern volym, 16,3 L x 13,4 B x 12,4 tum. H
- Secador 3,0: 1,55 cu. fot intern volym, 16,3 L x 13,4 B x 16,4 tum H
- Secador 4,0: 1,87 cu. fot intern volym, 16,3 L x 13,4 B x 20,4 tum. H
Order Info
Använd med torkmedelspatroner Fabr. nr 420450250, 420450200, 420480100. Ersättningshyllor tillgängliga: 4.0-enheter kan konverteras från vertikal till horisontell konfiguration eller vice versa genom att vrida enheten och beställa lämpligt antal hyllor; Ersättningshylla för horisontella 4.0-skåp, mfr. nr 420740001 eller ersättningshylla för vertikala 1.0, 2.0, 3.0 eller 4.0 skåp, mfr. nr 420741001.
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Bärnsten |
| Skåp stil | Vertikal |
| Material | Co polyester |
| Produkttyp | Torkskåp |
| Dörr stil | Vänsterhängd och packad |
| För användning med (applikation) | Skapa en kontrollerad miljö med torr kvävetorkning eller andra valfria gaser, dammfri och önskvärd för många applikationer inklusive renrumsmiljöer |
| Inkluderar | Bakmonterade gasportventiler, bärhandtag, 2 spärrar och öglor för ett hänglås eller manipuleringssäkra tätningar, dörrmonterad hygrometer |
| Modell | 3,0 |
| Antal hyllor | 3 |
| Show More |