Läs mer
Bel-Art™ Secador™ Mini-exsickatorskåp
Produktkod. 11862742
Change view
Färg:
Klart
Produktkod. Färg
11862742 Klart
1 options
Produktkod. 11862742 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F420751000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2795.00 SEK
    1578.60 SEK / Paket med 1
    Save 1216.40 SEK
    43% Av
Beräknad leverans: 05-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställer enkel och pålitlig förvaring av fuktkänsliga produkter i en platsbesparande storlek. Bel-Art™ SP Scienceware™ Secador™ Miniexsickatorskåp är ett utmärkt val när bänkutrymmet är minimalt.
Säkerställer enkel och pålitlig förvaring av fuktkänsliga produkter i en platsbesparande storlek. Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ Miniexsickatorskåp är ett utmärkt val när bänkutrymmet är minimalt.
  • Stor sidodörr maximerar åtkomsten till det inre utrymmet, har en patenterad tätningsdesign, flikspärrar och säkerhetsöglor för hänglås eller manipuleringssäkra tätningar, öppnas från höger till vänster.
  • Lättöverskådlig ratthygrometer placerad i dörrfronten.
  • Klar polystyren för enkel visning av innehållet.
  • Kan användas med torkmedelspatroner F42048-0065, F42048-0100 eller F42046-0000.
  • Kit finns att montera på undersidan av en hylla (F42075-0201).
  • Övergripande mått: 33,8 B x 25,4 D x 21,6 cm H (13,3 x 10 x 8,5 tum).
  • Inre volym: 0,3 cu. ft.
  • Polystyren blockerar inte UV-ljus: för UV-skydd, välj en Secador 1.0-modell eller större.
Specifikationer
Färg Klart
Skåp stil Frontmatad
Material Sampolyester, polystyren
Produkttyp Torkskåp
Dörr stil Spärrad, svängande
För användning med (applikation) För små fuktkänsliga föremål och ämnen
Inkluderar 2 låsbara öglor med hänglås eller manipuleringssäkra tätningar, dörrmonterad urtavla hygrometer
Volym (engelska) 0,35 cu. ft.
Bredd (engelska) 13,3 tum
Bredd (engelska) Dörr 9,3 tum
Bredd (metrisk) 33.8 cm
Bredd (metrisk) dörr 23.6 cm
Höjd (engelska) 8,5 tum
Höjd (engelska) Öppning 5 tum
Höjd (metrisk) 21.6 cm
Djup (engelska) 10 tum
Djup (metriskt) 25.4 cm