Läs mer
Bel-Art™ Secador™ Mini-exsickatorskåp med gasportar
Produktkod. 11872742
Change view
Dörr stil:
Spärrad, svängande
Produktkod. Dörr stil
11872742 Spärrad, svängande
1 options
Produktkod. 11872742 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F420751002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4000.00 SEK
    3005.49 SEK / Paket med 1
    Save 994.51 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 17-03-2027
Den robusta konstruktionen och kompakta storleken på detta exsickatorskåp säkerställer tillförlitlig förvaring för fuktkänsliga produkter när bänkutrymmet är minimalt.
  • Stor sidosvängdörr maximerar åtkomsten till innerutrymmet.
  • Har patenterad tätningsdesign med flikspärrar och säkerhetsögla för hänglås eller manipuleringssäkra tätningar.
  • Öppnar höger till vänster.
  • Toppmonterade gasportar med hullingförsedda beslag accepterar 0,25 tum. ID-slang.
  • Lättöverskådlig ratthygrometer placerad i dörrfronten.
  • Klar polystyren för enkel visning av innehållet.
  • Gasportar kan stängas för att använda exsickator med vanliga torkmedelspatroner.
  • 10 D x 13,3 B x 14 tum. H (25,4 x 33,8 x 35,6 cm).
  • Miniexsickatormodellen är gjuten av polystyren och blockerar inte UV-ljus.
  • För UV-skydd, välj en Secador 1.0-modell eller större.
Specifikationer
Färg Klart
Skåp stil Frontmatad
Material Sampolyester, polystyren
Produkttyp Torkskåp
Dörr stil Spärrad, svängande
För användning med (applikation) Säkerställer tillförlitlig förvaring för fuktkänsliga produkter när bänkutrymmet är minimalt
Inkluderar Anslutning, kran (för 0,25 tum ID-slang) och instruktioner, toppmonterade två gasportar, låsögla med lås eller manipuleringssäker tätning, dörrmonterad urtavla hygrometer
Volym (engelska) 0,35 cu. ft.
Bredd (engelska) 13,3 tum
Bredd (engelska) Dörr 9,3 tum
Bredd (metrisk) 33.8 cm
Bredd (metrisk) dörr 23.6 cm
Höjd (engelska) 8,5 tum
Höjd (engelska) Öppning 5 tum
Höjd (metrisk) 21.6 cm
Djup (engelska) 10 tum
Djup (metriskt) 25.4 cm