Läs mer
Bel Art™ Secador™ Standard exsickatorskåp, vertikal modell
Produktkod. 10260702 Handla allt SP Scienceware Produkter
Höjd (metrisk):
31,4 cm
41,7 cm
51,8 cm
Färg:
Blå med genomskinlig dörr
Bärnsten
Klar med blå ändar
Klart
Antal hyllor:
2
3
Volym (engelska):
1,17 cu. ft.
1,58 cu. ft.
1,9 cu. ft.
1,9 kubikfot
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10260702
Brand: Bel Art™ F420741000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Durastar™ sampolyester. Bel-Art™ Secador™ Standardexsickatorskåp: Vertikala modeller blockerar 99 % av UV-ljus och är resistenta mot fläckar, krackelering och kemiska angrepp.
  • Bärnstensfärgade modeller minskar synligt ljus med över 50 % vilket gör det till det perfekta valet för förvaring av ljuskänsliga material som reagenser, analytiska standarder och undersökningsföreningar
  • Stora dörrar maximerar åtkomsten till det inre utrymmet och har en patenterad tätningsdesign, flikspärrar och säkerhetsöglor för ett hänglås eller manipuleringssäkra tätningar
  • Perforerade hyllor underlättar cirkulationen av torr luft; plats för torkmedel under bottenhyllan
  • Lättöverskådlig digital hygrometer finns i dörrfronten; sidodörren öppnas till vänster
  • Kompakt 34,1 B x 41,4 cm D-fotavtryck för utrymmesbesparande stapling upp till 3 enheter hög
  • Ersättningshyllor tillgängliga; 4.0-enheter kan konverteras från vertikal till horisontell konfiguration eller vice versa genom att vrida enheten och beställa lämpligt antal hyllor
  • Kan användas med torkmedelspatroner, F42049-0100 eller F42046-0000
Beställningsinfo
Ersättningshyllor finns tillgängliga: Ersättningshylla för horisontella 4.0-skåp, mfr. nr 420740001 eller ersättningshylla för vertikala 2.0, 3.0 eller 4.0 skåp, mfr. nr 420741001. Använd med torkmedelspatroner Fabr. nr. F42049-0100, F42046-0000
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Skåp stil Vertikal
Material Co polyester
Produkttyp Torkskåp
Dörr stil Vänsterhängd och packad
För användning med (applikation) Enkel och pålitlig förvaring av fukt- och ljuskänsliga produkter, blockerar 99 % UV-ljus, används med engångs- eller återanvändbart torkmedel
Inkluderar Bärhandtag, 2 spärrar och öglor för ett hänglås eller manipuleringssäkra tätningar, luckmonterad hygrometer
Modell 4.0
Antal hyllor 3
Motstånd Kemikalier, fläckar och fina sprickor
Typ av hylla Avtagbar perforering
Volym (engelska) 1,9 cu. ft.
Bredd (engelska) 13,4 tum
Bredd (engelska) Dörr 8,9 tum
Bredd (metrisk) 34.1 cm
Bredd (metrisk) dörr 22.5 cm
Höjd (engelska) 20,4 tum
Höjd (engelska) Öppning 16,4 tum
Höjd (metrisk) 51,8 cm
Djup (engelska) 16,3 tum
Djup (metriskt) 41.4 cm