Läs mer
Bel Art™ Secador™ Standard exsickatorskåp, vertikal modell
Produktkod. p-4903122 Handla allt SP Scienceware Produkter
Höjd (metrisk):
31,4 cm
41,7 cm
51,8 cm
Färg:
Blå med genomskinlig dörr
Bärnsten
Klar med blå ändar
Klart
Antal hyllor:
2
3
Volym (engelska):
1,17 cu. ft.
1,58 cu. ft.
1,9 cu. ft.
1,9 kubikfot
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11822732
Brand: Bel Art™ F420741007
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av Durastar™ sampolyester. Bel-Art™ Secador™ Standardexsickatorskåp: Vertikala modeller blockerar 99 % av UV-ljus och är resistenta mot fläckar, krackelering och kemiska angrepp.
  • Amber color models reduce visible light penetration by over 50% making it the perfect choice for storing light sensitive materials like reagents, analytical standards and investigational compounds
  • Large doors maximize access to interior space and have a patented seal design, tab latches and security loops for a padlock or tamper-evident seals
  • Perforated shelves facilitate circulation of dry air; space for desiccant under bottom shelf
  • Easy-to-view digital hygrometer is located in the door front; side swinging door opens to the left
  • Compact 34.1 W x 41.4cm D footprint for space saving stacking up to 3 units high
  • Replacement shelves available; 4.0 units can be converted from vertical to horizontal configuration or vice versa by turning the unit and ordering the appropriate number of shelves
  • Can be used with desiccant cartridges, F42049-0100 or F42046-0000
Beställningsinfo
Ersättningshyllor finns tillgängliga: Ersättningshylla för horisontella 4.0-skåp, mfr. nr 420740001 eller ersättningshylla för vertikala 2.0, 3.0 eller 4.0 skåp, mfr. nr 420741001. Använd med torkmedelspatroner Fabr. nr. F42049-0100, F42046-0000
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Färg Blå med genomskinlig dörr
Skåp stil Vertical
Material Copolyester
Produkttyp Desiccator
Dörr stil Left-hinged and gasketed
För användning med (applikation) Easy and reliable storage of moisture and light sensitive products, blocks 99% UV light, used with disposable or reusable desiccant
Inkluderar Carrying handles, 2 latches and loops for a padlock or tamper-evident seals, door-mounted hygrometer
Modell 4.0
Antal hyllor 3
Motstånd Chemicals, stains and fine cracks
Typ av hylla Removable Perforated
Volym (engelska) 1,9 kubikfot
Bredd (engelska) 13.4 in.
Bredd (engelska) Dörr 8.9 in.
Bredd (metrisk) 34.1 cm
Bredd (metrisk) dörr 22.6 cm
Höjd (engelska) 20.4 in.
Höjd (engelska) Öppning 16.4 in.
Höjd (metrisk) 51,8 cm
Djup (engelska) 16.3 in.
Djup (metriskt) 41.4 cm