Läs mer
Bel-Art™ Secador™ Techni-Dome™ Vakuumexsickator
Produktkod. 11778154
Change view
Volym (metrisk):
65 l
Produktkod. Volym (metrisk)
11778154 65 l
1 options
Produktkod. 11778154 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F420290000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6100.00 SEK
    4678.71 SEK / Paket med 1
    Save 1421.29 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 16-02-2027
Innehåller
Två avtagbara polypropenhyllor, 14,5 tum. (36,5 cm) och 9 tum. (22,5 cm)
Ger en rymlig interiör för stora, fuktkänsliga material samt portabilitet och användarvänlighet.
Ger en rymlig interiör för stora, fuktkänsliga material samt portabilitet och användarvänlighet. Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ Techni-Dome™ Vakuumexsickatorns avsmalnande avstängningskran har en lättvridbar PTFE-ventil som möjliggör skonsam ingång av luft och minimal störning av den inre kammaren och dess innehåll.
  • Används för att avgasa vätskor, porösa fasta ämnen eller silikonformar för att eliminera luftbubblor.
  • Rymlig 65 liter (4000 cu. in.) intern volym rymmer föremål upp till 45 cm (18 tum) hög eller bred, inklusive ställ, brickor och instrument.
  • Håller fullt vakuum (29 Hg) vid rumstemperatur i 24 timmar.
  • Laboratoriekvalitetspolykarbonat ger en tydlig, fri bild av innehållet; resistent mot de flesta vanliga kemikalier och termisk stress.
  • Sidohandtag ger enkel bärbarhet och kan användas för att fästa ett lås eller manipuleringssäkra tätningar.
  • Gasportar kan stängas för att använda exsickator med vanliga torkmedelspatroner, F420450250, F420450200, F420480100.
  • Inkluderar två avtagbara polypropenhyllor; 36,5 cm (14,5 tum) och 22,5 cm (9 tum)
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Material Polykarbonat
Produkttyp Vakuumexsickator
Inkluderar 1 gasport, 2 avtagbara polypropenhyllor (14,5 tum och 9 tum), kran av polypropylen med PTFE-plugg och rött handtag
Volym (metrisk) 65 l
Höjd (metrisk) 45 cm
Höjd (engelska) 18 tum
Diameter (metrisk) Inre 36.5 cm
Diameter (metrisk) Yttre 45 cm
Vikt (engelska) 11 lb.
Vikt (metrisk) 5 kg