Läs mer
Bel-Art™ Endelade Buchner-trattar
Produktkod. 12304046 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
150 ml
400 ml
1000 ml
Diameter (metrisk) platta:
3,6 cm
7,0 cm
10,4 cm
12,2 cm
Diameter (metrisk) Överst:
4,2 cm
8,1 cm
11,3 cm
13,2 cm
Längd (metrisk) skaft:
6,0 cm
6,1 cm
7,1 cm
10,0 cm
Produktkod. 12304046
Brand: Bel-Art™ F146100000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
HDPE i ett stycke med förseglad polyeten Fritware™ porös filterplatta
  • Filterplatta med grov porositet (90 till 130 mikron) ger retention och snabbt flöde under vakuum
  • Användbar med eller utan filterpapper
  • Används under 52 °C (125 °F)
  • Används med Vac-Ring Filtertätning (fabriknr. 38959-0000) för snabb filterinställning
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 11,3 cm
Kapacitet (metrisk) 400 ml
Material HDPE
Höjd (metrisk) 17.6 cm
Beskrivning Fritware™ polyetenfilter
Diameter (metrisk) platta 10,4 cm
Inkluderar Fritware™ polyetenfilter
Längd (metrisk) skaft 7,1 cm
Porositet Grov
Porstorlek 90 till 130μ
Max. Temperatur (engelska) 125 °F
Max. Temperatur (metrisk) 52 °C
Produkttyp Buchner tratt