Läs mer
Bel-Art™ Endelade Buchner-trattar
Produktkod. 12384036 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
150 mL
400 mL
1000 mL
Diameter (metrisk) platta:
3.6 cm
7.0 cm
10.4 cm
12.2 cm
Diameter (metrisk) Överst:
4.2 cm
8.1 cm
11.3 cm
13.2 cm
Längd (metrisk) skaft:
6.0 cm
6.1 cm
7.1 cm
10.0 cm
Produktkod. 12384036
Brand: Bel-Art™ F146080000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
HDPE i ett stycke med förseglad polyeten Fritware™ porös filterplatta
  • Filterplatta med grov porositet (90 till 130 mikron) ger retention och snabbt flöde under vakuum
  • Användbar med eller utan filterpapper
  • Används under 52 °C (125 °F)
  • Används med Vac-Ring Filtertätning (fabriknr. 38959-0000) för snabb filterinställning
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 4.2 cm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material HDPE
Höjd (metrisk) 12.7 cm
Beskrivning Fritware™ polyetenfilter
Diameter (metrisk) platta 3.6 cm
Inkluderar Fritware™ polyetenfilter
Längd (metrisk) skaft 6.1 cm
Porositet Grov
Porstorlek 90 till 130μ
Max. Temperatur (engelska) 125 °F
Max. Temperatur (metrisk) 52 °C
Produkttyp Buchner tratt