Läs mer
Bel-Art™ Endelade Buchner-trattar
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
150 ml
400 ml
1000 ml
Diameter (metrisk) platta:
3,6 cm
7,0 cm
10,4 cm
12,2 cm
Diameter (metrisk) Överst:
4,2 cm
8,1 cm
11,3 cm
13,2 cm
Längd (metrisk) skaft:
6,0 cm
6,1 cm
7,1 cm
10,0 cm
Beskrivning
- Filterplatta med grov porositet (90 till 130 mikron) ger retention och snabbt flöde under vakuum
- Användbar med eller utan filterpapper
- Används under 52 °C (125 °F)
- Används med Vac-Ring Filtertätning (fabriknr. 38959-0000) för snabb filterinställning
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 4,2 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Material | HDPE |
| Höjd (metrisk) | 12.7 cm |
| Beskrivning | Fritware™ polyetenfilter |
| Diameter (metrisk) platta | 3,6 cm |
| Inkluderar | Fritware™ polyetenfilter |
| Längd (metrisk) skaft | 6,1 cm |
| Porositet | Grov |
| Porstorlek | 90 till 130μ |
| Visa mer |