Beskrivning
- Utsvängda toppfälgar och stora piper underlättar upphällningen
- Åttakantiga baser förhindrar tippning och rullning
- Icke-vätande polypropenplastyta eliminerar konkava menisker; gör läsningen enklare och mer exakt
- Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Specifikationer
| Antal per förpackning | 1 |
| Beskrivning | 500 mL |
| Diameter (engelska) | 2,2 tum |
| skala | Enkel |
| Kvantitet | 1 st |
| Examen | 5 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Indelning | 5 mL |
| Form | Rund |
| Diameter (engelska) Insida | 2 tum |
| Visa mer |