Läs mer
Bel-Art™ Graderade cylindrar i en skala
Produktkod. 30193453 Handla allt SP Scienceware Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
2000 mL
Beskrivning:
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Beskrivning
30193453 100 mL 100 mL
15349952 - 500 mL
15359952 - 1000 mL
30193432 10 mL 10 mL
30193475 25 mL 25 mL
30193444 50 mL 50 mL
30193488 2000 mL 2000 mL
30193420 250 mL 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 30193453 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F284550000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Med förhöjda siffror för snabb och exakt läsning.
  • Utsvängda toppfälgar och stora piper underlättar upphällningen
  • Åttakantiga baser förhindrar tippning och rullning
  • Icke-vätande polypropenplastyta eliminerar konkava menisker; gör läsningen enklare och mer exakt
  • Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Polypropen
Beskrivning 100 mL
Diameter (engelska) 1,2 tum
skala Enkel
Examen 1 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Indelning 1 mL
Form Rund
Bastyp Åttkantig
Höjd (engelska) 10 tum
Höjd (metrisk) 25.4 mm
Typ Graderad cylinder