Läs mer
Bel-Art™ Slide Holder Strip
Produktkod. 10673141
Change view
Glidkapacitet:
10
Produktkod. Glidkapacitet
10673141 10
1 options
Produktkod. 10673141 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F445420000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00 SEK
    184.23 SEK / Paket med 1
    Save 59.77 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 08-01-2027
Inclined groove stores up to 10 standard slides
  • Sloped groove accepts up to 10 single or double slides standing on end
  • Front ledge serves as a place to dry slides
  • Made of durable polystyrene
Specifikationer
Typ Slide Holder
Glidkapacitet 10
Färg White
Enheten håller 10
Mått (L x B x H) 9.84 x 1.96 x 1.181 in. (25 x 5 x 0.3 cm)
För användning med (utrustning) Microscope Slide
Höjd (engelska) 1.181 in.
Höjd (metrisk) 0.3 cm
Längd (engelska) 9.84 in.
Längd (metrisk) 25 cm
Material Plastic
Bredd (engelska) 1.96 in.
Bredd (metrisk) 5 cm